Learn More
Brannan™ Batch Sampling Incubator Thermometer with Calibration Certificate
Precision test incubator thermometers sealed into a 30 mL polypropylene bottle containing a heat transfer medium, ideally suited to monitor the temperature of samples in a controlled storage. Complete with calibration.
177.00€ - 224.00€
Spécification
Remplissage du flacon | Customer to fill with monopropylene glycol or other heat transfer medium before use |
---|---|
Points d’étalonnage | 20°C, 35°C, 50°C |
À utiliser avec (application) | Monitor temperature of samples in a controlled storage |
Hauteur (impériale) | 5.71 in. |
Hauteur (métrique) | 14.5 cm |
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17843098
|
Brannan™
22/105/2 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
224.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17863118
|
Brannan™
22/105/2 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
177.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Non hazardous LO-tox™ filling
- Bottle should be filled with monpropylene glycol or other heat transfer medium before use
- Temperature measurement unaffected by short term fluctuations
- Temperature range: 18°C to 50°C
- Supplied with calibration and statement of accuracy
- Made in UK
Spécification
Customer to fill with monopropylene glycol or other heat transfer medium before use | |
Monitor temperature of samples in a controlled storage | |
14.5 cm | |
14.5 cm | |
No | |
55.5 g | |
122°F | |
64°F | |
64°F to 122°F | |
Incubateur | |
± 0.5°C | |
None |
20°C, 35°C, 50°C | |
5.71 in. | |
Polypropylene bottle and glass thermometer | |
Glass | |
1.9577 oz. | |
0.14 in. | |
+50°C | |
+18°C | |
+18°C to +50°C | |
None | |
1,0°C | |
3.5 cm |