Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marque:  Elma 1117923
Code produit. 17898825
  • 47.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spécification
Spécification
Modular Basket System
2.2 lb.
70 x 155 x 35 mm
1.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 10