Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marque:  Elma 1113390
Code produit. 17858835
  • 159.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spécification
Spécification
Modular Basket System
15 lb.
195 x 250 x 135 mm
7.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 120