Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marque:  Elma 1111838
Code produit. 17848835
  • 138.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spécification
Spécification
Modular Basket System
11 lb.
105 x 455 x 55 mm
5.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 80