Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marque:  Elma 1113110
Code produit. 17828835
  • 208.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spécification
Spécification
Modular Basket System
15 lb.
255 x 450 x 55 mm
7.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 150