Learn More
Unity Lab Services™ Vérification 'Basic' d'une Micropipette Monocanal 2 x 5
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ umv-p938C
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
Comprenant :
Le contrôle des volumes délivrés en 5 pesées 2 volumes
sans changement de cône.
Vérification métrologique en l'état sans maintenance ni ajustage.La
rédaction du constat de vérification et étiquetage.
Le rapport ne sera pas rendu sous accréditation, et ne sera ni présumé
conforme à notre référentiel d’accréditation, ni couvert par les accords
de reconnaissance internationaux.
Délai moyen: 3 semaines à réception du matériel et de la commande.
Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au
format pdf envoyée par email à l’adresse communiquée par vos soins, ceci
afin de garantir la confidentialité.
Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut
''convention de preuve'' par laquelle vous acceptez ces modalités de
transmission.
Délai moyen: 3 semaines à réception du matériel et de la commande.
Spécification
Micropipette Monocanal | |
Certificat d’étalonnage de base |