Learn More
Lonza™ Basic SMC Nucleofector™ Kit
Click to view available options
Nbre de réactions:
25
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| À utiliser avec (équipement) | Nucleofector™ II/2b |
| À utiliser avec (application) | Primary mammalian smooth muscle cells |
| Comprend | 2.25mL Basic Nucleofector Solution for Mammalian SMC, 0.5mL Supplement, 30μg pmaxGFP™ Vector, 25 Certified cuvettes, 25 Plastic Pipettes |
| Nbre de réactions | 25 |
| Type de produit | Basic SMC Nucleofector Kit |
| Quantité | 1 Each |