Learn More
MP Biomedicals™ Agarose basique premium
Agarose basique premium, qualité analytique
93.55€ - 433.00€
Spécification
CAS | 9012-36-6 |
---|---|
Description | L’agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d’algues marines contenant de la gélose. |
Couleur | Blanc |
Type de produit | Agarose |
Forme | Poudre |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15792432
|
MP Biomedicals™
11AGAF0100 |
100 g |
93.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15702442
|
MP Biomedicals™
11AGAF0500 |
500 g |
433.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- L'agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d'algues marines contenant de la gélose.
- L’agarose basique premium est idéale pour la séparation rapide courante des fragments d’ADN et d’ARN ainsi que des produits de PCR, la préparation des plasmides et les techniques de sélection, de clonage et de transfert.
Spécification
9012-36-6 | |
Blanc | |
Poudre | |
Stockage à température ambiante (15 à 30deg;C) |
L’agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d’algues marines contenant de la gélose. | |
Agarose | |
Analyse des acides nucléiques par électrophorèse sur gel |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Agarose basique premium