Learn More
Labconco™ Basic™ 70 Laboratory Hood
Designed for laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required. Constructed of powder-coated steel, Basic Hoods are economical and have a smaller overall height and depth than traditional hoods so they fit in areas with low ceilings or narrow aisles.
sur devis - 12375.00€
Spécification
Type de produit Hotte filtrante de paillasse
Revêtement Powder
Matériau Epoxy-coated Steel
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Couleur Blanc glacier
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Comprend Tension Options de configuration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Tension Options de configuration Prix Quantité et disponibilité  
17716839
Afficher les documents
Labconco™
2246401
Pas de ventilateur 208/230 V entièrement assemblé
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15860378
Afficher les documents
Labconco™
2246301
Ventilateur intégré 220 V entièrement assemblé N/A N/A N/A
15912481
Afficher les documents
Labconco™
2246501
Ventilateur antidéflagrant intégré 230 V entièrement assemblé N/A N/A N/A
Description
Description
  • By-pass airflow design
  • Durable epoxy-coated 16 gauge steel exterior and interior resists chemical exposure
  • LED lighting
  • Vertical-rising tempered safety glass sash
  • Adjustable two-piece baffle
  • Curved air foil
  • Right side fixture panel factory-prepared to accept up to three service fixtures, one electrical duplex and one airflow monitor (kits sold separately)
  • Right interior wall factory-prepared for one cupsink and turret (cupsink and turret kit sold separately)
  • Epoxy-coated steel 10.31 in. OD exhaust connection
Applications: Laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required
Informations sur la commande
Exterior D x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Add 5 in. (12.7 cm) to height for models with built-in blower. Available with or without blower. Blower may be mounted in hood liner, above hood, or at remote roof location.
Spécification
Spécification
Hotte filtrante de paillasse
Epoxy-coated Steel
Blanc glacier
63,5 cm
Laboratoires, salles de classe et applications légères où une ventilation sûre est requise.
Ventilateur à distance (certains modèles), conduits, armoires de base, pieds de base réglables en hauteur, surfaces de travail solides en époxy.
177,8 cm
Powder
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
25 in
1120 cfm
Basic 70
70 in
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Basic™ 70 Laboratory Hood