Learn More
OHAUS™ Plaque de base
Accessoire pour agitateurs et plaques chauffantes
Marque:  OHAUS™ 30500570
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 1.24700kg
Code produit. 16690452
  • 291.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-10-2024
Spécification
Agitateur à plaque chauffante e-G51HSRDM 120 V US , agitateur à plaque chauffante e-G71HSRDM 120 V US
135 mm
Plaque de base