Learn More
Corning™ Pince avec noix de serrage
S’utilise avec : Tige de fixation
Marque: Corning™ 440140
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.08618kg
Description
Corning propose des tiges de support de diamètre 2. Il est conçu pour être utilisé avec la pince de support de sonde de température de Corning (réf. Réf. 440141).
Remarque : La noix de serrage se fixe sur la tige de support ; la tige de maintien se raccorde à la noix de serrage. Le contrôleur de température se glisse dans la tige de maintien.
Spécification
Tige de fixation | |
Accessoire, pince |