Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité BAS XD
Botte de sécurité tout usage. La semelle extérieure repousse l’acide et l’huile comme un parapluie repousse l’eau. Le dessus solide supportant la cheville s’adapte parfaitement et confortablement au pied.
Marque: Emma Safety Footwear MM70186843
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
BAS XD | |
Cuir | |
43 |