Learn More
Cytiva Écrans de stockage fluorescent BAS
Pour la détection de neutrons, taille 20 x 40 cm
Marque: Cytiva 29-0171-33
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nécessite environ un dixième du temps d’exposition du film radiographique traditionnel
- Dix à cent fois plus sensible que le film, selon l’isotope et le type d’échantillon
- Une large plage dynamique linéaire (cinq ordres de grandeur) permet la quantification et la visualisation de signaux faibles et forts en une seule exposition
- Les écrans réutilisables ne nécessitent pas de produits chimiques, de chambre noire ou d’autres traitements spéciaux
- Chaque étape peut être effectuée sur la paillasse de laboratoire dans des conditions d’éclairage normales et à température ambiante
- Les résultats sont numérisés à l’aide d’un système d’imagerie au phosphore de stockage (p. ex. Typhon, Storm ou PhosphorImager) et quantifiés à l’aide du logiciel ImageQuant
Spécification
20 x 40 cm | |
Neutron | |
Détection de neutrons |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Écrans de stockage fluorescent BAS > 20 x 40 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu