Learn More
Invitrogen™ Cônes à barrière (à filtre), taille 1 000 μl
Le filtre à aérosols empêche la contamination croisée des échantillons. Fournis dans dix portoirs, chacun contenant 96 cônes.
Marque: Invitrogen™ AM12665TS
124.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Les cônes à filtre barrière Ambion empêchent la contamination croisée des échantillons au moyen d’un filtre à aérosols
- Elles sont exemptes de RNase et de DNase et sont idéales pour la manipulation dʼARN, les applications de PCR et le travail avec des radio-isotopes ou des produits chimiques toxiques
- Dix portoirs contenant 96 cônes chacun sont fournis.
- Les cônes sont compatibles avec les pipeteurs Eppendorf, Finnpipette, Oxford Benchmate, Pipetman et dʼautres marques de pipeteurs
- Chaque lot de pointes est soumis à des tests rigoureux de contamination par RNase et est certifié exempt de nucléase
Spécification
1000 μl | |
Stérile | |
Cône de barrière | |
Comprend 10 portoirs de 96 cônes chacun. Conserver à température ambiante. |
|
Adaptation universelle |
À filtre | |
Portoir | |
10 racks | |
Température ambiante | |
Invitrogen™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.