Learn More
Buerkle™ Valve cylindrique
Code produit. 15655494 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène renforcé de fibre de verre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15655494
Marque: Buerkle™ 05360010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une vidange rapide et propre, même avec des liquides très visqueux. Convient aux cylindres métalliques avec joint à vis de cylindre métallique 2 po BSP TriSure.
  • Ouvre, vide et referme le cylindre même lorsqu’il est couché et plein sans avoir à le déplacer.
  • Polypropylène renforcé à la fibre de verre
  • Joints en NBR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Cylindre avec TriSure BSP 2 po
Matériau Polypropylène renforcé de fibre de verre