Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en polypropylène avec tube de décharge rigide
La pompe vide-fûts en polypropylène Buerkle™ avec tube de décharge rigide permet un transfert rapide de liquides depuis les fûts, les boîtes et les réservoirs.
Marque: Buerkle™ 5600-0501
175.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.32750kg
Description
- Joints en PTFE
- Pompe vide-fûts en PP avec tube de décharge rigide
- La bonne résistance chimique du PP permet le transfert des acides, des alcalis et des détergents agressifs
- Le clapet anti-retour monté sur la partie inférieure de la pompe vide-fûts et la profondeur d’immersion qui peut être réglé en continu à l’aide des joints à vis du fût garantissent une bonne élimination du liquide résiduel
- Le joint à vis du fût fixe solidement la pompe du fût au fût
Spécification
60 cm | |
Industrie | |
50 cm | |
Joints en polypropylène, PTFE | |
200 mL/coup | |
32 mm |
50 cm | |
Pompe de fût | |
Résistant aux produits chimiques | |
Baril, boîte, cuves, produits alimentaires | |
Tube de décharge | |
0,8 kg |