Learn More
Gilac™ Fût avec Genouillère Métal et Couvercle
Fût plastique certifié contact alimentaire. Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.
Marque: Gilac™ G178921
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fût plastique certifié contact alimentaire
- Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides
- Homologation par test de migration globale et spécifique
- Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche
- Facilement manipulable et ouverture totale
Spécification
Food Contact Certified | |
Food Certified Barrel | |
26.4 gal. | |
White | |
-40°C to 90°C | |
Rond | |
650 mm | |
1.6 ft. | |
492 mm | |
4.1 kg |
Oui | |
Metal Toggle Joint | |
100 L | |
HDPE | |
1 Ea. | |
2.1 ft. | |
1.3 ft. | |
400 mm | |
9 lb. |