Learn More
Gilac™ Fût avec Genouillère Métal et Couvercle
Fût plastique certifié contact alimentaire. Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.
Marque:  Gilac™ G178721
Code produit. 11712555
  • 85.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fût plastique certifié contact alimentaire
  • Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides
  • Homologation par test de migration globale et spécifique
  • Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche
  • Facilement manipulable et ouverture totale
Spécification
Spécification
Food Contact Certified
Food Certified Barrel
13.2 gal.
White
-40°C to 90°C
Rond
540 mm
1.3 ft.
393 mm
2.2 kg
Oui
Metal Toggle Joint
50 L
HDPE
1 Ea.
1.8 ft.
1 ft.
320 mm
4.9 lb.