Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Barocco (Frontier 168)
Code produit. 15850750
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
47
48
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Code produit. 15850750
Marque: Emma Safety Footwear MM16809047
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le cuir pleine fleur à 2 tons brésilien associé au Nubuck rehausse l’aspect élégant.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Semelle extérieure TPU
  • Cuir pleine fleur
  • Certification ESD
  • Doublure sans chrome
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Type de bouchon Lacets
Couleur Bleu
Conception Barocco (Frontier 168)
Matériau de revêtement Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™
Matériau Cuir
Dimensions 47
Matériau au niveau des orteils Acier