Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Smart2Pure™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Transformez l’eau du robinet en eau ASTM de type 1 grâce au système de purification d’eau compact et tout-en-un Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Ce système complet produit 3 ou 6 litres d’eau ultra-pure par heure. Les systèmes Smart2Pure 3 et 6 disposent d’un réservoir intégré de 6 L, tandis que le Smart2Pure 12 propose au choix un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable. Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale Placez ce système sur la paillasse ou fixez-le au mur.
• Smart2Pure 6 l/h
• Smart2Pure 6
Spécification
Spécification
| Rétention bactérienne | 99 % |
| Conductivité | Type 1 : 0.055 μS/cm |
| Contenu bactérien | <0.01 CFU/ml |
| Feedwater Connector | NPT 3/4 in |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Robinet |
| Débit | 1 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 et 2 |
| Distributeur à distance | Non |
| Résistivité | Type 1 : 18,2 Mohm.cm à 25°C ; Type 2 : 10 à 15 Mohm.cm à 25°C |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.