Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Smart2Pure™
Code produit. 11307021 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 UV/UF
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Débit RO:
12 L/h
3 l/h
6 l/h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11307021
Marque: Thermo Scientific™ 50129869
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Transformez l’eau du robinet en eau ASTM de type 1 grâce au système compact de purification d’eau tout-en-un.
Transformez l’eau du robinet en eau ASTM de type 1 grâce au système de purification d’eau compact et tout-en-un Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Ce système complet produit 3 ou 6 litres d’eau ultra-pure par heure. Les systèmes Smart2Pure 3 et 6 disposent d’un réservoir intégré de 6 L, tandis que le Smart2Pure 12 propose au choix un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable. Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale Placez ce système sur la paillasse ou fixez-le au mur.
Polisseur Smart2Pure
• Unique, 2 modules indépendants, prétraitement d'eau de réseau par osmose inverse et résines pour haute pureté
• Eau soutirable après prétraitement (type II) ou cycle complet (type I)
• De 3 à 12 l/h
• Réservoir 6L intégré et pompe pour alimentation en aval
• Contrôleur intuitif inclinable pour lisibilité optimale. Affichage permanent conductivité
• Purification type I et II assurée par 2 cartouches indépendantes longue durée de vie, interchangeables via raccords rapides
• En options intégrées dans des modèles dédiés, ultrafiltration pour eau apyrogène et sans nucléases et/ou photooxydation UV 185/254nm pour réduction des composés bactériens et organiques
• Soutirage eau type II au réservoir à fond conique évitant les volumes morts ou eau type I stérile via tête de distribution. Pompes de recirculation et de distribution aval sous pression intégrées
• Interface RS232
• Smart2Pure 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 99 %
Conductivité Type 1 : 0.055 μS/cm
Contenu bactérien <0.01 CFU/ml
Feedwater Connector NPT 3/4 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 1 l/min
Type d’eau de production Type 1 et 2
Distributeur à distance Non
Résistivité Type 1 : 18,2 Mohm.cm à 25°C ; Type 2 : 10 à 15 Mohm.cm à 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total 5 à 10 ppb
Type Système de purification d’eau
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Comprend Cuve interne de 6 l avec filtre d’aération, RO / cartouche de prétraitement, cartouche de polisseur d’eau ultrapure, filtre stérile de 0.2 µm et régulateur de pression.
Modèle Smart2Pure 3 Standard
Pression de fonctionnement 1 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml <1
Performance de perméabilité 3 l/h à 10°C
Consommation électrique 0.06 kW
Débit RO 3 l/h
Largeur (métrique) 305 mm
Hauteur (métrique) 545 mm
Profondeur (métrique) 400 mm
Poids net (métrique) 22 kg
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz
Tension 100 à 240 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.