Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour Distributeur à Distance Barnstead RO et TII
Optimisez votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ RO ou TII grâce à ces accessoires et consommables, qui comprennent notamment des filtres, des cartouches et des distributeurs.
137.00€ - 1283.66€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Description | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10044641
|
Thermo Scientific™
D11981 |
Distributeur à distance |
1200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10091622
|
Thermo Scientific™
D502113 |
Préfiltre de 1 µm |
153.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10123122
|
Thermo Scientific™
D502114 |
Cartouche MPS |
146.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10646243
|
Thermo Scientific™
D502115 |
Cartouche de carbone |
137.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10429813
|
Thermo Scientific™
D502137 |
Cartouches de filtres TII |
421.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10212204
|
Thermo Scientific™
D502138 |
Kit de démarrage |
849.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10749304
|
Thermo Scientific™
FL1265X1 |
Membrane RO |
696.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10194803
|
Thermo Scientific™
LMX31 |
Lampe UV pour réservoir de stockage Barnstead |
267.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10550103
|
Thermo Scientific™
D7427 |
Vanne de mélange pour osmose inverse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10676803
|
Thermo Scientific™
D13661 |
Pistolet de distribution volumétrique AccuDIspense |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11496348
|
Thermo Scientific™
AY1265X1 |
Ensemble de montage du panneau de commande |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Beschreibung
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ RO et TII. Destinés à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Barnstead RO et TII, ces produits comprennent des filtres et pré-filtres, des cartouches, des flotteurs de sécurité anti-débordement, des câbles de connexion de pompe, ainsi que des distributeurs et des imprimantes.
Cristaux à dissolution lente empêchant la formation de tartre sur la membraned'omose inverse, Fréquence estimative de renouvellement: tous les ans ou lorsque la quantité decristaux est inférieure au repère visuel collé sur le corps de la• Cartouche