Learn More
Thermo Scientific™ Lampes à UV de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
GenPure (UV, UV/UF, UV-COT et UF/UV-COT uniquement), LabTower EDI
LabTower RO
Micropure, Smart2Pure (UV et UV/UVF uniquement)
Pacific TII ; LabTower TII
Conditionnement:
1 pièce
Description
Maintenez la fonction UV avec les lampes à UV Thermo Scientific™ de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™, utilisables avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead.
Parfait pour une utilisation avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead :
09,1002 :
- MicroPure™ (systèmes UV et UV / UVF uniquement)
- Smart2Pure™ (systèmes UV et UV / UVF uniquement)
09,2002 :
- GenPure™ (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
- GenPure™ Pro (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
- GenPure™ xCAD (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
- LabTower™ EDI
09,4002 :
- Pacific™ TII
- LabTower™ TII
09,5002 :
Pour les réservoirs de stockage (230 V uniquement) utilisés avec les systèmes de purification de l’eau Barnstead suivants :
- LabTower RO
- LabTower TII
- Pacific TII (30, 60 et 100 L uniquement)
- Smart2Pure (12 seulement)
Spécification
Spécification
| Description | Lampe UV de rechange, à utiliser avec Pacific TII, LabTower TII |
| À utiliser avec (équipement) | Pacific TII ; LabTower TII |
| Type | Lampe UV |