Learn More
Thermo Scientific™ Lampes à UV de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™
Code produit. 11367171 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
GenPure (UV, UV/UF, UV-COT et UF/UV-COT uniquement), LabTower EDI
LabTower RO
Micropure, Smart2Pure (UV et UV/UVF uniquement)
Pacific TII ; LabTower TII
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11367171
Marque: Thermo Scientific™ 22.0095
Maintenez la fonction UV avec les lampes à UV de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™.
Maintenez la fonction UV avec les lampes à UV Thermo Scientific™ de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™, utilisables avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead.
Parfait pour une utilisation avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead :
09,1002:
  • MicroPure™ (systèmes UV et UV / UVF uniquement)
  • Smart2Pure™ (systèmes UV et UV / UVF uniquement)
09,2002:
  • GenPure™ (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • GenPure™ Pro (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • UVUVGenPure™ xCAD (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • LabTower™ EDI
09,4002:
  • Pacific™ TII
  • LabTower™ TII
09,5002:
Pour les réservoirs de stockage (230 V uniquement) utilisés avec les systèmes de purification de l’eau Barnstead suivants :
  • LabTower RO
  • LabTower TII
  • Pacific TII (30 L, 60 L, 100 L uniquement)
  • Smart2Pure (12 uniquement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Lampe UV de rechange
À utiliser avec (équipement) LabTower RO
Type Lampe UV