Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification de l’eau Barnstead™ Pacific TII
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et économique Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII.
Marque: Thermo Scientific™ 50132125
5866.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Transformez l’eau du robinet en eau pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Ce système prend en charge les besoins quotidiens de 20 à 200 litres. Élimine environ 98 % des ions inorganiques et 99 % de toutes les substances organiques dissoutes, ainsi que les micro-organismes et les particules grâce à la membrane d’osmose inverse haute performance.
Options multiples pour produire de l’eau de type 2 :
- Cinq options de système avec des débits de perméat de 3, 7, 12, 20 ou 40 L/h.
- Les futures mises à niveau des systèmes sont compatibles avec des capacités supérieures et permettent de répondre aux besoins croissants en eau
- La conception compacte permet une installation sur la paillasse ou une fixation au mur avec l’équerre de fixation intégrée
Fiabilité opérationnelle :
- Contrôle par microprocesseur du fonctionnement automatique avec surveillance continue de tous les paramètres essentiels
- Reprise automatique du mode de “fonctionnement” qui assure une recirculation au cours des périodes d’arrêt
- La lampe à UV en option empêche toute contamination biologique
Facilité d’utilisation
- Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétroéclairé pivotant pour une visualisation optimale
- État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué : “production”, “stand-by” (veille) ou “cleaning” (nettoyage)
- Niveau de remplissage du réservoir affiché en %
- Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Documentation conforme aux BPL
- L’imprimante (en option) se connecte à un port RS-232 pour permettre l’enregistrement des données et leur traçabilité
- La constante de cellule de 0,01 cm-1 garantit des mesures de conductivité précises
- Compensation thermique, utilisée lors de la mesure de la conductivité, qui présente une précision de ±0,1°C (en conformité avec USP 645)
Distributeur manuel en option
- Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec un cordon de 3 m qui se connecte au réservoir. À utiliser uniquement avec un réservoir équipé d’une pompe à pression (06.5032, 06.5062, 06.5082). Livré avec un filtre final de 0,2 micron. (Réf. 50138221)
Spécification
99% | |
Pacifique TII 20 | |
20 à 200 L | |
No | |
20 l/h à 10°C | |
10 à 1 Mohm.cm à 25°C | |
<30 ppb | |
1 à 6 bar | |
<1 μm/ml | |
2°C à 35°C | |
613 mm | |
25 kg | |
90/240 V |
0,1 à 1,0 μs/cm | |
99% | |
NPT 19 mm (0,75 in) | |
Robinet | |
Type 2 | |
Non | |
Système de purification d’eau | |
2 à 6 bar | |
20 l/h à 10°C | |
372 mm | |
330 mm | |
90/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.