Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ Pacific TII
Code produit. 11367051 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7 (UV)
Pacifique TII 12
Pacifique TII 20
Pacifique TII 7
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11367051
Marque: Thermo Scientific™ 50132124
Il en reste null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Transformez l’eau du robinet en eau pure de type 2 grâce à ce système de purification d’eau automatique et rentable TII.
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et économique Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Ce système prend en charge les besoins quotidiens de 20 à 200 litres. Élimine environ 98 % des ions inorganiques et 99 % de toutes les substances organiques dissoutes, ainsi que les micro-organismes et les particules grâce à la membrane d’osmose inverse haute performance.
Options multiples pour produire de l’eau de type 2 :
  • Système avec option de cinq débits de perméat de 3, 7, 12, 20 ou 40 L/h
  • Les futures mises à niveau des systèmes sont compatibles avec des capacités supérieures et permettent de répondre aux besoins croissants en eau
  • La conception compacte permet une installation sur la paillasse ou une fixation au mur avec l’équerre de fixation intégrée
Fiabilité opérationnelle :
  • Contrôle par microprocesseur du fonctionnement automatique avec surveillance continue de tous les paramètres essentiels
  • Reprise automatique du mode de “fonctionnement” qui assure une recirculation au cours des périodes d’arrêt
  • La lampe UV empêche la contamination biologique (modèles UV uniquement)
Une solution conviviale :
  • Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétroéclairé pivotant pour une visualisation optimale
  • État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué : Production, Stand-by (veille) et Cleaning (nettoyage)
  • Niveau de remplissage du réservoir affiché en %
  • Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Documentation conforme aux BPL :
  • L’imprimante (en option) se connecte à un port RS-232 pour permettre l’enregistrement des données et leur traçabilité
  • Constante de cellule de 0,01 cm-1 qui garantit des mesures de conductivité précises
  • Compensation thermique, utilisée lors de la mesure de la conductivité, qui présente une précision de ±0,1°C (en conformité avec USP 645)
Distributeur manuel en option :
  • Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec un cordon de 3 m qui se connecte au réservoir ; utilisez uniquement avec un réservoir équipé d’une pompe à pression (06.5032, 06.5062, 06.5082). Livré avec un filtre final de 0,2 micron (réf. 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Rétention bactérienne 99%
Conductivité 0,1 à 1,0 μs/cm
Description Pacifique TII 12
Contenu bactérien 99%
Production journalière 20 à 200 L
Feedwater Connector NPT 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 12 l/h à 10°C
Type d’eau de production Type 2
Résistivité 10 à 1 Mohm.cm à 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total <30 ppb
Type Système de purification d’eau
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml <1 μm/ml
Performance de perméabilité 12 l/h à 10°C
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 372 mm
Hauteur (métrique) 613 mm
Profondeur (métrique) 330 mm
Poids net (métrique) 25 kg
Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz
Tension 90/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.