Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ Pacific TII
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et économique Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Ce système prend en charge les besoins quotidiens de 20 à 200 litres. Élimine environ 98 % des ions inorganiques et 99 % de toutes les substances organiques dissoutes, ainsi que les micro-organismes et les particules grâce à la membrane d’osmose inverse haute performance.
Options multiples pour produire de l’eau de type 2 :
- Système avec option de cinq débits de perméat de 3, 7, 12, 20 ou 40 L/h
- Futures mises à niveau des systèmes compatibles avec des capacités supérieures et permettant de répondre aux demandes en eau croissantes
- Conception compacte permettant une installation sur la paillasse ou une fixation au mur avec support de montage intégré
Fiabilité opérationnelle :
- Contrôle par microprocesseur du fonctionnement automatique avec surveillance continue de tous les paramètres essentiels
- Reprise automatique du mode de “fonctionnement” qui assure une recirculation au cours des périodes d’arrêt
- La lampe UV empêche la contamination biologique (modèles UV uniquement)
Une solution conviviale :
- Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétroéclairé pivotant pour une visualisation optimale
- État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué Production, Stand-by (veille) et Cleaning (nettoyage)
- Niveau de remplissage du réservoir affiché en %
- Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Documentation conforme aux BPL :
- Imprimante (en option) qui se connecte à un port RS-232 pour permettre l’enregistrement des données et leur traçabilité
- Constante de cellule de 0,01 cm-1 garantissant des mesures de conductivité précises
- Compensation thermique, utilisée lors de la mesure de la conductivité, qui présente une précision de ±0,1°C (en conformité avec USP 645)
Distributeur manuel en option :
- Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec un cordon de 3 m qui se connecte au réservoir ; utilisez uniquement avec un réservoir équipé d’une pompe à pression (06.5032, 06.5062, 06.5082). Livré avec un filtre final de 0,2 micron (réf. 50138221)
Spécification
Spécification
| Rétention bactérienne | 99% |
| Conductivité | 0,1 à 1,0 μs/cm |
| Description | Pacifique TII 7 |
| Contenu bactérien | 99% |
| Production journalière | 20 à 200 L |
| Feedwater Connector | NPT 19 mm (0,75 in) |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Robinet |
| Débit | 7 l/h à 10°C |
| Type d’eau de production | Type 2 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.