Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ Pacific TII
Code produit. 11337051 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7 (UV)
Pacifique TII 12
Pacifique TII 20
Pacifique TII 7
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11337051
Marque: Thermo Scientific™ 50132129
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Transformez l’eau du robinet en eau pure de type 2 grâce à ce système de purification d’eau automatique et rentable TII.
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et économique Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Ce système prend en charge les besoins quotidiens de 20 à 200 litres. Élimine environ 98 % des ions inorganiques et 99 % de toutes les substances organiques dissoutes, ainsi que les micro-organismes et les particules grâce à la membrane d’osmose inverse haute performance.
Osmoseur Pacific TII, TII/UV
• Production instantanée à partir d'eau de réseau d'eau qualité laboratoire
• Pour rinçage de verrerie, préparation de tampons, méthodes analytiques telles que spectrophotométrie de flamme..
• Couvre des besoins quotidiens de 20 à 200L
• Prétraitement intégré avec préfiltre, charbon actif et stabilisateur dureté
• Purification par membrane d'osmose inverse
• En option intégrée dans les modèles dédiés, photooxydation UV 185/254nm pour réduction des composés bactériens et organiques
• Module filtration haute pureté optionnel pour production d'eau dépassant les recommandations de l'ASTM II, CAP, ISO 3696, BS 3997 et CLSI
• Affichage permanent multilingue de la température, la conductivité, le niveau de remplissage du réservoir en %
• Touches de démarrage de production, de réglage des valeurs d'alarme et interrupteur UV
• Interface RS232.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 99%
Conductivité 0,1 à 1,0 μs/cm
Description Pacific TII 3 (UV)
Contenu bactérien 99%
Production journalière 20 à 200 L
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 3 L/hr. at 10°C
Type d’eau de production Type 2
Résistivité 10 à 1 Mohm.cm à 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total <30 ppb
Type Système de purification d’eau
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml <1 μm/ml
Performance de perméabilité 3 l/h à 10°C
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 372 mm
Hauteur (métrique) 613 mm
Profondeur (métrique) 330 mm
Poids net (métrique) 25 kg
Alimentation électrique 90/240 V 50/60 Hz
Tension 90/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.