Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification de l’eau Barnstead™ Pacific TII
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et économique Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII.
Marque: Thermo Scientific™ 50132133
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Transformez l’eau du robinet en eau pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Ce système prend en charge les besoins quotidiens de 20 à 200 litres. Élimine environ 98 % des ions inorganiques et 99 % de toutes les substances organiques dissoutes, ainsi que les micro-organismes et les particules grâce à la membrane d’osmose inverse haute performance.
Osmoseur Pacific TII, TII/UV• Production instantanée à partir d'eau de réseau d'eau qualité laboratoire
• Pour rinçage de verrerie, préparation de tampons, méthodes analytiques telles que spectrophotométrie de flamme..
• Couvre des besoins quotidiens de 20 à 200L
• Prétraitement intégré avec préfiltre, charbon actif et stabilisateur dureté
• Purification par membrane d'osmose inverse
• En option intégrée dans les modèles dédiés, photooxydation UV 185/254nm pour réduction des composés bactériens et organiques
• Module filtration haute pureté optionnel pour production d'eau dépassant les recommandations de l'ASTM II, CAP, ISO 3696, BS 3997 et CLSI
• Affichage permanent multilingue de la température, la conductivité, le niveau de remplissage du réservoir en %
• Touches de démarrage de production, de réglage des valeurs d'alarme et interrupteur UV
• Interface RS232.
Spécification
99% | |
Pacific TII 40 (UV) | |
20 to 200 L | |
No | |
7 L/hr. at 10°C | |
10 to 1 Mohm.cm at 25°C | |
<30 ppb | |
1 to 6 bar | |
<1 μM/mL | |
2°C to 35°C | |
372 mm | |
25 kg | |
90/240 V |
0.1 to 1.0μS/cm | |
99% | |
3/4 in. NPT | |
Tap | |
Type 2 | |
No | |
Water Purification System | |
2 to 6 bar | |
7 L/hr. at 10°C | |
330 mm | |
613 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.