Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ Pacific TII
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et économique Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Ce système prend en charge les besoins quotidiens de 20 à 200 litres. Élimine environ 98 % des ions inorganiques et 99 % de toutes les substances organiques dissoutes, ainsi que les micro-organismes et les particules grâce à la membrane d’osmose inverse haute performance.
• Production instantanée à partir d'eau de réseau d'eau qualité laboratoire
• Pour rinçage de verrerie, préparation de tampons, méthodes analytiques telles que spectrophotométrie de flamme..
• Couvre des besoins quotidiens de 20 à 200L
• Prétraitement intégré avec préfiltre, charbon actif et stabilisateur dureté
• Purification par membrane d'osmose inverse
• En option intégrée dans les modèles dédiés, photooxydation UV 185/254nm pour réduction des composés bactériens et organiques
• Module filtration haute pureté optionnel pour production d'eau dépassant les recommandations de l'ASTM II, CAP, ISO 3696, BS 3997 et CLSI
• Affichage permanent multilingue de la température, la conductivité, le niveau de remplissage du réservoir en %
• Touches de démarrage de production, de réglage des valeurs d'alarme et interrupteur UV
• Interface RS232.
Spécification
Spécification
| Rétention bactérienne | 99% |
| Conductivité | 0,1 à 1,0 μs/cm |
| Description | Pacific TII 40 |
| Contenu bactérien | 99% |
| Production journalière | 20 à 200 L |
| Feedwater Connector | 3/4 in. NPT |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Robinet |
| Débit | 40 L/hr. at 10°C |
| Type d’eau de production | Type 2 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.