Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et consommables Barnstead™ Nanopure™
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™.
Marque: Thermo Scientific™ D50283
Description
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™. Choisissez le pack de cartouches en fonction de votre eau d’alimentation et de votre système. Les packs de cartouches sont livrés avec un filtre final de 0,2 micron. Les autres produits incluent une lampe à UV et un dispositif de protection de la pompe en cas de niveau d’eau insuffisant.
- Installation à connexion unique et dépose simples
Inclut : Un filtre absolu final de 0,2 μm
Spécification
Alimentation en eau déminéralisée ; faible teneur en matières organiques, eau de type I | |
Systèmes Barnstead de purification de l’eau | |
Alimentation en eau déionisée |