Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification de l’eau Barnstead™ LabTower™ TII
Code produit. p-4531511 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Barnstead LabTower TII (UV)
Barnstead LabTower TII (UV) 60
LabTower TII (UV) 40 avec pompe de 3 L/min
LabTower TII 20 avec pompe de 3 l/min
LabTower TII 40 avec pompe de 3 l/min
Performance de perméabilité:
20 l/h à 15°C
40 l/h à 15°C
60 l/h à 15°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11357061
Marque: Thermo Scientific™ 50132141
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, une solution complète qui intègre la purification et un réservoir.
Transformez l’eau du robinet en une eau de haute pureté grâce au système de purification de l’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, une solution complète qui intègre la purification et un réservoir. Ce système haute technologie est conçu pour constamment remettre en circulation l’eau de réservoir purifiée afin de préserver la qualité de l’eau, même pendant les périodes d’inactivité. Économisez de l’espace sur la paillasse grâce à sa conception autonome, qui comprend un réservoir de 100 litres intégré. Les roulettes permettent un déplacement facile au sein du laboratoire.
Une qualité d’eau constante :
  • Eau de laboratoire de type 2 conforme aux normes internationales ASTM Type II, CSLS-CLRW et ISO 3696
  • Le système LabTower est conçu pour constamment remettre en circulation l’eau de réservoir purifiée afin de préserver la qualité de l’eau, même pendant les périodes d’inactivité.
Une conception compacte et portable :
  • Trois options de système sont disponibles avec des débits de perméat de 20, 40 ou 60 L/h.
  • Modèle autonome avec réservoir de 100 L intégré qui n’occupe aucun espace sur la paillasse.
  • Roulettes facilitant le déplacement.
  • Systèmes pouvant être mis à niveau ultérieurement pour prendre en charge les demandes en eau croissantes.
Deux méthodes de distribution de l’eau :
  • Distribution directe depuis le système à travers une vanne de distribution pour les solutions d’étalonnage, la préparation du réactif, remplissage des conteneurs, rinçages généraux, etc.
  • Distribution depuis le réservoir à destination des autoclaves, lave-vaisselles, systèmes d’eau ultra-pure, etc.
Réservoir de 100 L intégré :
  • Jusqu’à 100 L d’eau pure prête à être distribuée en fonction des besoins.
  • Réservoir en polypropylène ultra-pur opaque.
  • Fond conique permettant une vidange complète pour un nettoyage et une désinfection efficaces.
  • Des paramètres peuvent être programmés en fonction du volume de réservoir pour les périodes de faible demande, pour vous permettre de ne stocker que l’eau que vous utilisez.
Un affichage clair des informations :
  • Affichage grand format sur quatre lignes qui est protégé par un code afin d’éviter toute modification involontaire des paramètres du système.
  • Affichage illuminé facile à lire qui fournit des informations sur la résistivité ou la conductivité, l’état du mode de fonctionnement, par exemple : “production”, “stand-by” (veille) ou “sanitization” (désinfection), ainsi que sur le volume du réservoir en pourcentage
Documentation conforme aux BPL :
  • LabTower TII a été développé pour répondre aux exigences BPL, voire les dépasser.
  • Données enregistrées et traçables pouvant être imprimées grâce à l’interface RS-232 et à l’accessoire imprimante.
  • Mesures précises et de haute qualité de la conductivité grâce à la constante de cellule de 0,01 cm-1 (précision de ±0,1°C).
Prétraitement :
  • Préfiltre de 5 μm et charbon actif dans la cartouche filtre combinée qui protègent la membrane RO du chlore libre et des particules.
  • Cartouche stabilisante de dureté qui protège l’étape d’osmose inverse de l’eau dure.
Osmose inverse et réservoir :
  • Eau prétraitée injectée sous pression à travers le module perméable d’osmose inverse, permettant d’éliminer 97 à 99 % des ions inorganiques, 99 % des substances organiques dissoutes, ainsi que les microorganismes et les particules.
  • Réservoir de 100 L intégré doté d’un fond conique permettant d’optimiser le nettoyage et la désinfection.
Échange d’ions et UV :
  • La membrane RO élimine jusqu’à 99 % des impuretés. Tous les ions sont éliminés par le COT inférieur, des résines ultra-pures dans la cartouche d’échange d’ions.
  • Irradiation à la lumière UV (unités TII avec option UV uniquement) qui élimine les bactéries ou germes présents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 99%
Conductivité 0,1 à 1,0 μs/cm
Description LabTower TII (UV) 40 avec pompe de 3 L/min
Contenu bactérien < 1 CFU/ml
Feedwater Connector NPT 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit LabTower TII (UV) 40 avec pompe de 3 l/min
Type d’eau de production Type 2
Résistivité 10 à 1 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Type Système de purification d’eau
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml < 1
Performance de perméabilité 40 l/h à 15°C
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 1500 mm
Profondeur (métrique) 580 mm
Poids net (métrique) 66 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz