Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ GenPure™ xCAD, Barnstead GenPure UF avec xCAD (paillasse)
Code produit. 13585360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136146
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136149
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136150
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136152
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136153
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136165
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136167
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136170
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136171
Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136172
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13585360
Marque: Thermo Scientific™ 50131254
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cet article n’est plus disponible. Nous vous recommandons de le remplacer par le Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
Cet article n’est plus disponible et a été remplacé par la nouvelle génération de systèmes de purification d’eau Barnstead™ de Thermo Scientific™. Il est recommandé de remplacer ce produit par le Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
Bénéficiez d’une plus grande souplesse et d’un contrôle accru avec le distributeur à distance compact du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD. Ce système fournit de l’eau ultra-pure de qualité constante pour les applications les plus exigeantes et les plus sensibles. Le distributeur à distance peut être installé au mur ou sur paillasse. Idéal pour les applications de biologie moléculaire, de microbiologie et de chimie analytique, le système garantit la surveillance de l’eau d’alimentation intégrée, le remplacement rapide de la cartouche et un dosage précis.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
  • La cellule de mesure supplémentaire surveille la conductivité de l’eau d’alimentation.
  • Si la qualité de l’eau d’alimentation tombe en-dessous de la valeur définie, un message d’erreur s’affiche immédiatement.
Photo-oxydation par rayonnement UV 185/254 nm :
  • La fiabilité de l’ensemble UV haute performance réduit le contenu en micro-organismes et métabolites associés.
Prêt à l’emploi :
  • Le pressostat d’eau d’alimentation, le support mural, la lampe UV, la cartouche ultra-pure et le filtre stérile sont tous regroupés sous une seule référence.
Mesure de conductivité / résistivité :
  • Les cellules de conductivité sont étalonnées avec soin avant chaque mesure par une résistance de référence intégrée avec constantes de cellule à 0.01 cm-1.
  • Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0.1°C.
Remplacement rapide de la cartouche :
  • La fonction de connexion rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes en cours de fonctionnement.
Dosage précis :
  • Le dosage électronique permet le contrôle entièrement automatisé d’un volume de 0.01-65 litres avec une précision de < 0.5 %.
Documentation conforme aux BPL :
  • Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
  • Interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable qui permet le transfert sécurisé de l’ensemble des données mesurées, des défaillances, de la date et de l’heure vers un PC ou à une imprimante.
  • La commande par microprocesseur numérique surveille et enregistre automatiquement les défaillances des quatre dernières semaines.
  • Mesure de la conductivité conforme USP avec compensation de la température qui peut être activée ou désactivée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 0.055 µS/cm
Description Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136152
Contenu bactérien <1 UFC/ml
Feedwater Connector R 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation Oui
Source d’eau d’alimentation Prétraitée
Débit Jusqu’à 2 l/min
Distributeur à distance Oui
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Type Système de purification d’eau
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml <1 μm/ml
Consommation électrique 0.1 kW
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 372 mm
Hauteur (métrique) 615 mm
Profondeur (métrique) 330 mm
Poids net (métrique) 23 kg
Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz
Tension 90/240 V
Fréquence 50/60 Hz