Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ GenPure™ xCAD, Barnstead GenPure UF avec xCAD (paillasse)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Cet article n’est plus disponible et a été remplacé par la nouvelle génération de systèmes de purification d’eau Barnstead™ de Thermo Scientific™. Il est recommandé de remplacer ce produit par le Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
Bénéficiez d’une plus grande souplesse et d’un contrôle accru avec le distributeur à distance compact du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD. Ce système fournit de l’eau ultra-pure de qualité constante pour les applications les plus exigeantes et les plus sensibles. Le distributeur à distance peut être installé au mur ou sur paillasse. Idéal pour les applications de biologie moléculaire, de microbiologie et de chimie analytique, le système garantit la surveillance de l’eau d’alimentation intégrée, le remplacement rapide de la cartouche et un dosage précis.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
- La cellule de mesure supplémentaire surveille la conductivité de l’eau d’alimentation.
- Si la qualité de l’eau d’alimentation tombe en-dessous de la valeur définie, un message d’erreur s’affiche immédiatement.
Photo-oxydation par rayonnement UV 185/254 nm :
- La fiabilité de l’ensemble UV haute performance réduit le contenu en micro-organismes et métabolites associés.
Prêt à l’emploi :
- Le pressostat d’eau d’alimentation, le support mural, la lampe UV, la cartouche ultra-pure et le filtre stérile sont tous regroupés sous une seule référence.
Mesure de conductivité / résistivité :
- Les cellules de conductivité sont étalonnées avec soin avant chaque mesure par une résistance de référence intégrée avec constantes de cellule à 0.01 cm-1.
- Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0.1°C.
Remplacement rapide de la cartouche :
- La fonction de connexion rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes en cours de fonctionnement.
Dosage précis :
- Le dosage électronique permet le contrôle entièrement automatisé d’un volume de 0.01-65 litres avec une précision de < 0.5 %.
Documentation conforme aux BPL :
- Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
- Interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable qui permet le transfert sécurisé de l’ensemble des données mesurées, des défaillances, de la date et de l’heure vers un PC ou à une imprimante.
- La commande par microprocesseur numérique surveille et enregistre automatiquement les défaillances des quatre dernières semaines.
- Mesure de la conductivité conforme USP avec compensation de la température qui peut être activée ou désactivée.
Spécification
Spécification
| Conductivité | 0.055 µS/cm |
| Description | Production arrêtée ; Produit de remplacement : 50136171 |
| Contenu bactérien | <1 UFC/ml |
| Feedwater Connector | R 3/4 in |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | Oui |
| Source d’eau d’alimentation | Prétraitée |
| Débit | Jusqu’à 2 l/min |
| Distributeur à distance | Oui |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | Oui |
| Afficher plus |