Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II
This product has been discontinued. For additional information or alternate products please contact your sales representative.
Marque: Thermo Scientific™ D7031
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 9.75220kg
Description
This product has been discontinued. For additional information or alternate products please contact your sales representative. The recommended replacement for this product is Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™.
Polisseur EASYpure RF et RF/UV• Indépendant du réseau d'eau grâce au réservoir intégré
• Débit jusqu'à 0,8L/min
• Production jusqu'à 15 l/jour
• Alimentation en eau osmosée, distillée ou déminéralisée par remplissage du réservoir
• Construction identique au polisseur EASYpure RoDi mais sans module d'osmose
• Polisseur EASYpure RF
• Adsorption pour capter le chlore et les impureté grossières
• Déminéralisation sur résine mixte pour éliminer les molécules inorganiques puis filtration 0,22μm pour stopper les bactéries
• Pour l'analyse générale: préparation de tampon, spectrométrie d'émission ICP, spectrométrie d'absorption atomique, chromatographie ionique
• Polisseur EASYpure RF/UV
• Adsorption, déminéralisation puis double irradiation UV pour dégrader les polluants organiques et filtration finale 0,22μm
• Pour l'analyse de traces et d'ultra-traces: HPLC, ICP et GC couplés avec de la spectrométrie de masse, électrochimie, analyseur de COT
• Polisseur EASYpure
Spécification
CE, CSA | |
Discontinued; replacement product is 50132367 | |
No | |
Up to 1 L/min. | |
18.2 Mohm.cm at 25°C | |
0 to 10 ppb | |
100 psig (6.9 bar) | |
RF model | |
100/240 VAC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
0.055 µS/cm | |
<1 CFU/mL | |
Pretreated | |
Type 1 | |
No | |
Water Purification System | |
4°C to 40°C | |
<1 μM/mL | |
100/240 VAC |