Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II
This product has been discontinued. For additional information or alternate products please contact your sales representative.
Marque: Thermo Scientific™ D8611
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
This product has been discontinued. For additional information or alternate products please contact your sales representative. The recommended replacement for this product is Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™.
Polisseur EASYpure• 4 versions selon niveau de purification
• Débit instantané jusqu'à 1L/min
• Production jusqu'à 15 l/j
• Alimentation en eau distillée, osmosée ou déminéralisée
• Construction
• Panneau de commande simplifié avec seulement 3 touches
• Affichage LED de la résistivité compensée à 25°C pour suivi permanent de la qualité de l'eau
• 2 modes de fonctionnement:
• Marche continue pour soutirages fréquents tout au long de la journée avec recirculation permanente pour maintenir la pureté;
• Veille pour soutirage occasionnel et recirculation temporisée de 10 min toutes les heures
• Protection de la pompe contre la marche à sec par surveillance du débit et la pression d'alimentation
• Cartouches à encliqueter pour changement aisé du consommable
• Polisseur EASYpure modèle LF
• Pour l'analyse générale: préparation de tampon, spectrométrie d'émission ICP, spectrométrie d'absorption atomique, chromatographie ionique
• Adsorption pour capter le chlore et les impuretés grossières
• Déminéralisation sur résine mixte pour éliminer les molécules inorganiques puis filtration 0,22μm pour stopper les bactéries
• Polisseur EASYpure modèle UV
• Pour l'analyse de traces et d'ultra-traces: HPLC, ICP et GC couplés avec de la spectrométrie de masse, électrochimie, analyseur de COT Adsorption, déminéralisation puis double irradiation UV pour dégrader les polluants organiques et
• Filtration finale 0,22μm
• Polisseur EASYpure modèle UF
• Eau apyrogène pour la biologie: culture cellulaire et tissulaire, fertilisation in vitro, production d'anticorps monoclonaux Adsorption, déminéralisation puis ultrafiltration pour capter les fragments cellulaires et filtration finale 0,22
• μm
• Polisseur EASYpure modèle UV/UF
• Pour les applications les plus sensibles: séquençage et amplification d'ADN, PCR, électrophorèse
• Adsorption, déminéralisation, double irradiation UV 185/254nm, ultrafiltration et filtration finale 0,22μm
• Combine la pureté minérale, organique et biologique pour un taux d'endotoxine aussi bas que possible
• Polisseur EASYpure
• Accessoires obligatoires kit de cartouches incluant filtre final 0,22μm
• Inclus avec kit de montage mural
Spécification
CE, CSA | |
Discontinued; replacement product is 50132370 | |
0.001 EU/mL | |
Pretreated | |
Type 1 | |
No | |
Water Purification System | |
4°C to 40°C | |
<1 μM/mL | |
100/240 V |
0.055 µS/cm | |
<1 CFU/mL | |
No | |
Up to 1 L/min. | |
18.2 Mohm.cm at 25°C | |
1 to 5 ppb | |
100 psig (6.9 bar) | |
UV/UF model | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |