Learn More
Thermo Scientific™ Kits de cartouches Barnstead™ E-Pure™
Remplacez les cartouches usées, obsolètes ou inefficaces pour d’autres raisons avec les kits de cartouches Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™.
Marque: Thermo Scientific™ D5028
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Remplacez les cartouches usées, obsolètes ou inefficaces pour d’autres raisons avec les kits de cartouches Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Ces kits de cartouches sont classés en fonction du type d’eau d’alimentation utilisé ; sélectionnez le kit approprié en fonction de votre eau d’alimentation et de vos besoins d’eau sans matières organiques.
Choisissez le pack de cartouches en fonction de votre eau d’alimentation et de vos besoins en eau dépourvue de matières organiques.Spécification
Kit de cartouche pour porte- 4 E -Pure ; Appuyez sur l'alimentation | |
Robinet | |
Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau du robinet | |
Kit de cartouches |