Learn More
Oxyde de titane de baryum, précurseur polymérique, (oxyde ≈35 %p), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans les dispositifs piézoélectriques.
93.11€ - 1302.00€
Identifiants chimiques
CAS 12047-27-7
Formule moléculaire BaO3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 233.19
Numéro MDL MFCD00003447
Clé InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11394727
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039755.04
2 g
93.11€
2g
11374727
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039755.09
10 g
320.60€
10g
11384727
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039755.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Barium titanium oxide is used in piezoelectric devices. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12047-27-7
233.19
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
BaO3Ti
MFCD00003447
barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
Spécification
Barium titanium oxide
12047-27-7
BaO3Ti
UN1993
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
Oxide ≈35 wt%
Polymeric precursor
Liquide visqueux
MFCD00003447
Soluble in alcohols
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
233.19
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H302-H332
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes