Learn More
Sulfate de baryum précipité, extra-pr, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Spécification
Spécification
Point de fusion | 1580°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 2 kg |
Poids de la formule | 233.4g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium sulfate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de baryum précipité, extra-pr, SLR, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu