Learn More
Étalon de baryum dans l'huile de base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15608325
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ba1000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Oil Standard
CAS 7440-39-3, 8042-47-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.5, 99.5
Quantité 50 g
% max. CAS 0.5, 99.5
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Ba
Numéro MDL MFCD00134031
Clé InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ba]
Nom IUPAC baryum
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
CID PubChem 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Qualité Huile / plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.n°
huile de base  1 000 μg/g ORG-BA8-2Z
Huile de base 5 000 μg/g ORG-BA8-4Z
Solvant ou matrice Base Oil 75
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire