Learn More
Pièces de baryum, jusqu’à 2,5 cm (1 po), 99,2 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366607
250 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7440-39-3
Formule moléculaire Ba
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
Numéro MDL MFCD00134031
Clé InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atomAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nom IUPAC baryum
SMILES [Ba]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray pieces
Plage de pourcentage du dosage 99.2% (Metals basis)
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Forme Pièces, 2,5cm (1 po) et moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ29I034 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/05/2022 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
Numéro de lotA19P18 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
Numéro de lotG08N43 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
Numéro de lotK01Q016 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
Numéro de lotP27B063 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
Nom du produit
Pièces de baryum, jusqu’à 2,5 cm (1 po), 99,2 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >