Learn More
Peroxyde de baryum, poudre blanche, 84 %, Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 454.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1304-29-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.325 |
Numéro MDL | MFCD00003454 |
Clé InChI | ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2 |
CID PubChem | 14773 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; peroxide |
SMILES | [O-][O-].[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014008.18 |
50 g |
40.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014008.30 |
250 g |
45.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014008.A1 |
1 kg |
115.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014008.A7 |
5 kg |
454.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium peroxide is a specialty product for proteomics research. It is a strong oxidizing agent. It is also used for bleaching in a variety of commercial applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1304-29-6 | |
169.325 | |
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N | |
14773 | |
[O-][O-].[Ba+2] |
BaO2 | |
MFCD00003454 | |
barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2 | |
baryum(2+) ; peroxide |
Spécification
Barium peroxide | |
1304-29-6 | |
Poudre | |
BaO2 | |
barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2 | |
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N | |
baryum(2+) ; peroxide | |
14773 | |
Odorless | |
4.96 g/cm3 |
450°C (decomposition) | |
Blanc | |
84% | |
MFCD00003454 | |
Insoluble in water | |
[O-][O-].[Ba+2] | |
169.325 | |
169.34 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Tenir à l’écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.Éviter tout contact avec la peau et les yeux.Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-128-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only