Learn More
Nitrate de baryum, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
31.90€ - 951.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10022-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaN2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.34 |
Numéro MDL | MFCD00003442 |
Clé InChI | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 |
CID PubChem | 24798 |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010648.06 |
5 g |
31.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010648.14 |
25 g |
95.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11380849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010648.22 |
100 g |
275.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11310859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010648.36 |
500 g |
951.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium nitrate is used by the oil and gas industries to make drilling muds. It is used to make paints, bricks, tiles, glass, rubber, and other barium compounds. It also used in is used in signal flares and water softener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10022-31-8 | |
261.34 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
24798 |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Barium nitrate | |
10022-31-8 | |
Cristalline | |
BaN2O6 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de baryum(2+) | |
24798 | |
Hygroscopic | |
3.24 g/cm3 |
592°C (decomposition) | |
Blanc | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00003442 | |
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Partially soluble in cold water. | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
261.35 | |
White crystalline |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P370+P378q-P501c
H272-H301-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-020-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only