Learn More
Nitrate de baryum, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11377278
Nitrate de baryum, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377278
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11377278
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030481.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
CID PubChem 24798
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium nitrate
Point de fusion 592°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 261.35
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Densité 3.24
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS20K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog Number030481.14,030481.22
Numéro de lotM30G018 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/09/2022 Catalog Number030481.14,030481.22
Numéro de lotM09G021 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number030481.14,030481.22
Numéro de lotG02M40 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number030481.14,030481.22
Numéro de lotN22F002 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number030481.14,030481.22
Nom du produit
Nitrate de baryum, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >