Learn More
Manganate(VI) de baryum, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10741345
Manganate(VI) de baryum, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10741345
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10741345
Marque: Thermo Scientific Acros 198480050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-35-1
Formule moléculaire BaMnO4
Poids moléculaire (g/mol) 256.26
Numéro MDL MFCD00011514
Clé InChI ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
CID PubChem 3084030
Nom IUPAC barium(2+) dioxomanganesebis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium manganate(VI)
Note relative au nom 95%
Couleur Noir-bleu à bleu
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Formule linéaire BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Merck Index 15, 977
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Poids de la formule 256.27
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0239231 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2020 Catalog Number198481000,198480050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium manganate(VI)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
Manganate(VI) de baryum, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >