Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15633260
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
CID PubChem 17749109
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Hydroxide Octahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 500 g
Formule linéaire Ba(OH)2 · 8H2O
Numéro UN 3262
Poids de la formule 315.46g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Plastic Bottle