Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium Hydroxide Octahydrate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | Ba(OH)2 · 8H2O |
Numéro UN | 3262 |
Poids de la formule | 315.46g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | puriss. p.a. |
Conditionnement | Bouteille en plastique |