Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, + de 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde de baryum octahydraté, 98 % et plus, pour analyse, ACROS Organics, Quantité :1 kg, emballage :Flacon en plastique, CAS :12230-71-6, Blanc, Qualité :Analyse, point de fusion :78,0°C, formule moléculaire :H2BaO2.8H2O, poids moléculaire :315,48, pourcentage de pureté :98 % et plus
44.72€ - 456.27€
Identifiants chimiques
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
CID PubChem 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10286830
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
203142500
250 g Flacon en plastique
44.72€
250g
10646422
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
203140010
1 kg Flacon en plastique
123.62€
1kg
10083523
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
203140050
5 kg Flacon en plastique
456.27€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12230-71-6
315.46
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
17749109
BaH18O10
MFCD00149152
barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spécification
Barium hydroxide octahydrate
12230-71-6
Cristaux, flocons cristallins ou poudre
BaH18O10
MFCD00149152
barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
dihydroxyde de baryum(2+) octahydraté
17749109
≥98%
2.18
78.0°C
Blanc
98+%
Ba(OH)2·8H2O
15, 973
Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, practically insoluble in acetone
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
315.46
315.48
Analytique
2.1800g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Barium hydroxide octahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.