Learn More
Monohydrate de l’hydroxyde de baryum, purum p.a., ≥ 98,0 % (T), Honeywell™
Code produit. 15631080
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., ≥ 98,0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22326-55-2
Formule moléculaire BaH4O3
Poids moléculaire (g/mol) 189.356
Numéro MDL MFCD00149151
Clé InChI GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
CID PubChem 16211219
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; hydrate
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Spécification
Point d’ébullition 780°C
Nom chimique ou matériau Barium Hydroxide Monohydrate
Couleur Blanc
pH 13.1 (21.0g/L at 25°C)
Quantité 1 kg
Formule linéaire Ba(OH)2 · H2O
Numéro UN UN3262
Poids de la formule 189.36g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Qualité purum p.a.
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Tension de vapeur 300 hPa at 78°C
Densité 3.743g/mL at 25°C