Learn More
Hydroxyde de baryum, anhydre, 94 à 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.60€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17194-00-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BaH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 171.341 |
Numéro MDL | MFCD00003443 |
Clé InChI | RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous |
CID PubChem | 6093286 |
ChEBI | CHEBI:32592 |
Nom IUPAC | dihydroxyde baryum(2+) |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012195.18 |
50 g |
37.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012195.30 |
250 g |
57.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012195.A1 |
1 kg |
149.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II,III) oxide is used in enamels, pigments, porcelain colorants, semiconductors, ceramics, catalysis, grinding wheels and other fields as an important inorganic material. It is a useful oxidant in chemical industry and as catalyst for organic synthesis. It is widely used as catalyst carrier and as electrode active material. It is also used in senior goggles, other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices and solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
17194-00-2 | |
171.341 | |
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L | |
6093286 | |
dihydroxyde baryum(2+) |
BaH2O2 | |
MFCD00003443 | |
barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous | |
CHEBI:32592 | |
[OH-].[OH-].[Ba+2] |
Spécification
Barium hydroxide | |
anhydrous | |
Poudre | |
BaH2O2 | |
barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous | |
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde baryum(2+) | |
6093286 | |
171.36 |
408°C | |
17194-00-2 | |
94-98% | |
MFCD00003443 | |
Soluble in water. | |
[OH-].[OH-].[Ba+2] | |
171.341 | |
CHEBI:32592 | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-234-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9200000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’air et hygroscopique
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Barium hydroxide, anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only